Key Documents
1.06447
SAFC
tri-sodio citrato diidrato
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS, E 331
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodio citrato tribasico, Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Formula condensata:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.10
Beilstein:
6104939
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero E:
E331
Numero indice EU:
200-675-3
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
suitable for SM 4500 - NH3
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
Caratteristiche
RNase and DNase free
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Il citrato trisodico diidrato è tipicamente utilizzato come componente dei tamponi citrato per le purificazioni cromatografiche downstream di biomolecole e per le forme liquide finali.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acido citrico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00242
Acido citrico
Sodio cloruro EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.06400
Sodio cloruro
Acido citrico anhydrous powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37002
Acido citrico
Solfato d’ammonio EMPROVE® EXPERT, ACS, NF
SAFC
1.01816
Solfato d′ammonio
Sodio cloruro EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37017
Sodio cloruro
Contenuto correlato
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.