Vai a
C2404
Acido citrico
anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 48.40
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 100.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021801
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
782061
Assay:
≥97% (GC)
Form:
powder
CHF 48.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
expl. lim.
8 %, 65 °F
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
pH
1.8 (25 °C, 50 g/L)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
density
1.67 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
Application
In addition to its function as an iron chelator, citrate can support cholesterol/sterol, ubiquinone and isoprenoid biosynthesis in cell culture applications.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W23061827487251275
Acido citrico anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C2404
Acido citrico
Acido citrico ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W230618
Acido citrico
Acido citrico BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
27487
Acido citrico
Acido citrico ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
251275
Acido citrico
description
anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
description
≥99.5%, FCC, FG
description
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T)
description
ACS reagent, ≥99.5%
assay
≥97% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or granules
form
powder or crystals
form
crystals
pH
1.8 (25 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
1.0-2.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 383 g/L at 25 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
density
1.67 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido citrico
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf