05-517
Anti-PTH/PTHrP Receptor Antibody, clone 3D1.1
clone 3D1.1, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-BDE2, Anti-HHM, Anti-PLP, Anti-PTHR, Anti-PTHRP
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D1.1, monoclonal
Reattività contro le specie
pig, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTHLH(5744)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Hormones & Receptors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Kidney Tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1