Documenti fondamentali
P5726
Sigma-Aldrich
Phosphatase Inhibitor Cocktail 2
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity), for the inhibition of tyrosine protein phosphatases, acid and alkaline phosphatases
Sinonimo/i:
Protease inhibitor
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Stato:
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Temperatura di conservazione:
2-8°C
Nome del prodotto
Cocktail di inibitori delle fosfatasi 2, aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Stato
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Fosfatasi Il Cocktail di inibitori 2 consiste in una miscela di componenti specificamente concepita per inibire gli enzimi che modificano le proteine negli estratti cellulari e permette di ottenere rese più elevate di proteine intatte. È stato ottimizzato e testato per l′uso con diversi tessuti animali ed estratti citosolici.
Applicazioni
Il cocktail di inibitori delle fosfatasi inibisce gli enzimi che potrebbero modificare le proteine presenti negli estratti cellulari, aumentando il rendimento in proteine intatte che si possono ottenere. Questo prodotto è stato ottimizzato e testato per le proteina tirosin fosfatasi, le fosfatasi acide e le fosfatasi alcaline. È stato testato su estratti cellulari ottenuti da tessuti animali tra cui fegato bovino e placenta umana e su estratto citosolico di muscolo di coniglio.
Azioni biochim/fisiol
Questa miscela contiene diversi componenti ciascuno con proprietà inibitorie specifiche. L'ortovanadato di sodio inibisce diverse ATPasi, proteine tirosin fosfatasi ed altri enzimi in grado di trasferire gruppi fosfato. Il molibdato di sodio inibisce le fosfatasi acide e le fosfoprotein fosfatasi. Il tartrato di sodio inibisce le fosfatasi acide. L'imidazolo inibisce le fosfatasi alcaline.
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto è un prodotto in primo piano nell′ambito della ricerca biologica su chinasi e fosfatasi. Clicca qui per scoprire gli altri prodotti in primo piano per la ricerca su chinasi e fosfatasi. E′ possibile trovare ulteriori informazioni su piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca sul sito sigma.com/discover-bsm.
Avvertenza
Il prodotto è stabile per due anni se conservato a 2-8 °C.
Nota sulla preparazione
Questo cocktail viene fornito come soluzione acquosa limpida. È filtrato sterilmente con una membrana da 0,2 μm in bottiglie riempite in condizioni asettiche. 1 mL è in grado di inibire l′attività fosfatasica presente nel surnatante ottenuto a 100.000xg da placenta umana, fegato bovino, muscolo di coniglio, estratti cellulari da cellule A431 o Jurkat, con una concentrazione proteica di circa 5 mg/mL.
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Colin S McCoin et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 317(2), E298-E311 (2019-05-01)
The impact of sexual dimorphism and mitophagy on hepatic mitochondrial adaptations during the treatment of steatosis with physical activity are largely unknown. Here, we tested if deficiencies in liver-specific peroxisome proliferative activated-receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α), a transcriptional coactivator of biogenesis, and
Shira Simonovitch et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(3), 861-875 (2019-07-16)
This study examined the effects of apolipoprotein E4 (APOE4), the most prevalent genetic risk factor for Alzheimer's disease (AD), on proteins involved in mitochondrial dynamics and autophagy, in the hippocampus of targeted replacement mice. Immunohistochemical measurements revealed that the levels
Uchenna John Unachukwu et al.
Scientific reports, 6, 22392-22392 (2016-03-05)
To replace photoreceptors lost to disease or trauma and restore vision, laboratories around the world are investigating photoreceptor replacement strategies using subretinal transplantation of photoreceptor precursor cells (PPCs) and retinal progenitor cells (RPCs). Significant obstacles to advancement of photoreceptor cell-replacement
Blanca Majem et al.
Oncogene, 38(32), 6035-6050 (2019-07-07)
Ovarian cancer is the most lethal gynecological malignancy due to the silent nature on its early onset and the rapid acquisition of drug resistance. Histologically heterogeneous, it includes several subtypes with different mutational landscapes, hampering the development of effective targeted
Miaozong Wu et al.
PloS one, 4(7), e6430-e6430 (2009-07-31)
Aged skeletal muscle is characterized by an increased incidence of metabolic and functional disorders, which if allowed to proceed unchecked can lead to increased morbidity and mortality. The mechanism(s) underlying the development of these disorders in aging skeletal muscle are
Articoli
The use of phosphatase inhibitors is critical for all types of phosphorylation studies. Compare phosphatase inhibitor cocktails to select the best one for your research.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology