05-1139
Anti-Focal Adhesion Kinase Antibody, clone BLAb2H7
clone BLAb2H7, from mouse
Sinonimo/i:
FADK 1, PTK2 protein tyrosine kinase 2, Protein-tyrosine kinase 2, focal adhesion kinase 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BLAb2H7, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, chicken
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Ptk2(396416)
human ... PTK2(5747)
mouse ... Ptk2(14083)
rat ... Ptk2(25614)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Focal Adhesion Kinase in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato