05-1140
Anti-phospho-Focal Adhesion Kinase (Tyr397) Antibody, clone 18
clone 18, from mouse
Sinonimo/i:
FADK 1, PTK2 protein tyrosine kinase 2, Protein-tyrosine kinase 2, focal adhesion kinase 1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
18, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr397)
Informazioni sul gene
human ... PTK2(5747)
mouse ... Ptk2(14083)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected phospho-FAK (Tyr397) on 10 ug of LPS treated RAW 264 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
LPS treated RAW 264 lysates.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2