MAB2642
Anti-Fibrillin-2 Antibody, clone 48
clone 48, from mouse
Sinonimo/i:
fibrillin 2, congenital contractural arachnodactyly, Fibrillin 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
48, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBN2(2201)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IF (Charbonneau, 2003).
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:50 dilution of this antibody detected Fibrillin-2 in paraffin-embedded tissue sections of liver cancer and papillary serous carcinoma.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Liver cancer and papillary serous carcinoma tissue
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1