Vai a
S0441
SB-366791
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
N-(3-Methoxyphenyl)-4-chlorocinnamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 199.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 962.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14NO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 199.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
COc1cccc(NC(=O)\C=C\c2ccc(Cl)cc2)c1
InChI
1S/C16H14ClNO2/c1-20-15-4-2-3-14(11-15)18-16(19)10-7-12-5-8-13(17)9-6-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/b10-7+
InChI key
RYAMDQKWNKKFHD-JXMROGBWSA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Application
SB-366791 has been used as a transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) antagonist:
  • to infer the in vitro and in vivo pharmacology of (E)-3-(4-t-butylphenyl)-N-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)acrylamide (AMG 9810)
  • to study its effects on sodium hydrogen sulfide (NaHS) or capsaicin-induced contractile activity
  • to study the inhibitory potency of phoneutria toxin (PnTx3-5) (native and recombinant) on various responses mediated by transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1)
Biochem/physiol Actions
SB-366791 might exhibit analgesic properties on bone cancer-related pain behavior.
Vanilloid receptor-1 (TRPV1) antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML4292SAB5700857SAB1404527
SB-366791 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S0441
SB-366791
SAF312 ≥98% (HPLC), powder, TRPV1 antagonist
SML4292
SAF312
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder, TRPV1 antagonist
description
-
description
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)