04-901
Anti-NR2A Antibody, clone A12W, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone A12W, Upstate®
Sinonimo/i:
Anti-EPND, Anti-FESD, Anti-GluN2A, Anti-LKS, Anti-NMDAR2A, Anti-NR2A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A12W, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN2A(2903)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1