This dye can be helpful in visualizing the microtubules of a cell. If you are studying a cancer cell line, then the natural dynamics of the microtubules will occur as the cells go through their cycle and divide. It's worth considering whether you want to add an agent to induce mitosis further, especially as you are trying to see the effects of a drug on this mechanism as it occurs.
SCT142
Colorante verde per microtubuli del citoscheletro BioTracker 488
Live cell imaging microtubule dye for imaging the cytoskeleton of living cells
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe
Scegli un formato
CHF 575.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 575.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Prodotti consigliati
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il colorante per microtubuli del citoscheletro BioTracker è una sonda a base di taxolo verde fluorescente e permeabile alle cellule da usare per l'imaging del citoscheletro di microtubuli in cellule vive. È una colorazione semplice, rapida e sensibile che può essere rilevata utilizzando il canale FITC. Il colorante è fornito con una fiala di verapamil 100 mM. Il verapamil è un inibitore della pompa di efflusso che può migliorare la ritenzione della sonda e la colorazione in alcuni tipi cellulari.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 500 nm
Emissione: 515nm
Applicazioni
Segnalazione cellulare
Colorante per cellule vive
Componenti
2) 1 provetta da100µl di Verapamil HCL (100mM in DMSO) (CS224592)
Qualità
Assorbanza: 500 nm
Emissione: 515nm
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
I clienti hanno visto anche
-
Would it be advisable to employ any form of stimulus to induce microtubular organization in cancer cells when treating them with our drug to inhibit migration and analyze cytoskeletal changes, given that we have acquired the green microtubule dye?
1 answer-