Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 425.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 425.00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
Immunogen
Application
Signaling
Neuroscienze
4 µg di un lotto usato in precedenza hanno immunoprecipitato PP2A da 500 µg di lisato RIPA di cellule A431. N.B.: È stato riportato che questo anticorpo non inibisce l'attività fosfatasica.
Immunocitochimica:
5-10 µg/mL di un lotto precedente hanno rilevato PP2A in cellule A431 fissate con paraformaldeide al 4% in PBS per 10 minuti.
Neurotrasmettitori &recettori
Malattie neurodegenerative
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-301, lisato di cellule A431 non stimolate. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Western blotting:
0,5-2 µg/mL di questo lotto hanno rilevato PP2A in cellule umane A431 e in lisati RIPA di cellule murine 3T3.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone 1D6, monoclonal | clone 2A10, monoclonal | clone 1D6, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| species reactivity Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human | species reactivity yeast, human, Saccharomyces cerevisiae, mouse | species reactivity Xenopus, rabbit, human, bovine, rat, yeast, mouse | species reactivity mouse, chicken, bovine, rat, human |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate unconjugated |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1