M265
Anti-Glutamate Receptor NMDAR2B (NR2B) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-DEE27, Anti-EIEE27, Anti-GluN2B, Anti-MRD6, Anti-NMDAR2B, Anti-NR2B, Anti-NR3, Anti-hNR3
Scegli un formato
CHF 711.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 711.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
PM
antigen 180 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat brain
western blot: 1 μg/mL using 35S-Protein A (with ECL dilutions may be higher)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2b(14812)
rat ... Grin2b(24410)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?