Documenti fondamentali
V-034
Supelco
Nicotinamide-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Vitamin B3-13C6 solution
Scegli un formato
1 ML
CHF 204.00
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 204.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H6N2O
Peso molecolare:
128.08
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[13C]([13C]1=[13CH][13CH]=[13CH]N=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
DFPAKSUCGFBDDF-IDEBNGHGSA-N
Descrizione generale
An internal standard suitable for quantitation of nicotinamide levels in LC-MS/MS methods and testing applications including clinical and diagnostic testing or quality control testing of vitamin supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations. Nicotinamide is the amide of nicotinic acid.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)