Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 314.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (Methanol with 0.1 N NaOH)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[15NH]([13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)NCc2nc3c(nc(nc3O)N)nc2
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1,24+1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-JKYNXJBRSA-N
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?