Documenti fondamentali
809799
Sigma-Aldrich
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Vitamin B3-2,6,7-13C-(pyridyl-15N)
Scegli un formato
1 MG
CHF 641.00
CHF 641.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 641.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C3H615NNO
Peso molecolare:
126.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 641.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
 13C
 15N
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
128 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[13C](C1=CC=[13CH][15N]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i3+1,4+1,6+1,8+1
DFPAKSUCGFBDDF-DNUYGDBSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Nicotinamide (or niacinamide) is a form of vitamin B3 that can be used in a variety of therapeutic applications. It is found in meat, fish, nuts, and mushrooms, as well as in some vegetables. It is an amide derivative of nicotinic acid and is preferred in the treatment of pellagra, acne and skin cancer.[1][2]
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) is an isotope of vitamin B3 wherein pyridine nitrogen and C-2, C-6, C-7 pyridine carbons are replaced by 15N7 and 13C6 isotopes, respectively.
Applicazioni
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Nicotinamide ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
72340
Nicotinamide
Nicotinamide ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
N3376
Nicotinamide
A review of nicotinamide: treatment of skin diseases and potential side effects
Rolfe HM
Journal of Cosmetic Dermatology, 13(4), 324-328 (2014)
Safety of high-dose nicotinamide: a review
Knip M, et al.
Diabetologia, 43(11), 1337-1345 (2000)