762970
Nicotinamide-2,4,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Vitamin B3-2,4,5,6-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white
Punto di fusione
133 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
NC(C1=C([2H])N=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i1D,2D,3D,4D
DFPAKSUCGFBDDF-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Nicotinamide-2,4,5,6-d4 is a deuterated vitamin B3 wherein C-2, C-4, C-5, and C-6 pyridine protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1