Documenti
T-093
Supelco
Acido delta9-tetraidrocannabinolico A
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
THCA-A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
OC1=C(C(O)=O)C(CCCCC)=CC2=C1[C@H](C=C(C)CC3)[C@@H]3C(C)(C)O2
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
Descrizione generale
Questa soluzione certificata Snap-N-Spike® è idonea per l′analisi del THCA-A tramite GC/MS, LC/MS o HPLC in applicazioni di tossicologia clinica, analisi della potenza o del profilo di impurità della cannabis, ricerca farmaceutica, analisi forense e ricerca di sostanze psicoattive nelle urine. I materiali di riferimento certificati (CRM) Cerilliant appartenenti alla classe dei cannabinoidi sono forniti in forma di pratica soluzione quantitativa, esente DEA negli USA e con numeri TK per i clienti canadesi.
ΔL′acido 9-tetraidrocannabinolico A (THCA-A) è un cannabinoide acido non psicoattivo presente nella cannabis la cui attività antinfiammatoria, neuroprotettiva e antitumorale è stata oggetto di pubblicazione. È anche il precursore del principale cannabinoide ad attività psicoattiva presente nella cannabis, detto Δ-9-tetraidrocannabinolo (Δ-9-THC).
Applicazioni
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) in soluzione può essere utilizzato anche per i seguenti scopi:
  • Analisi mediante gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) di dieci tra i principali cannabinoidi da infiorescenze di canapa successivi alla loro derivatizzazione per sililazione ed esterificazione
  • Sviluppo e validazione di un metodo HPLC-DAD per l′analisi simultanea di cinque tra i principali cannabinoidi neutri e acidi in campioni di cannabis e di hashish
  • Analisi multipla di 11 cannabinoidi nella biomassa e negli estratti di varietà di cannabis differenti mediante HPLC-UV, seguendo le linee guida tripartite per la validazione delle procedure analitiche della Conferenza Internazionale per l′Armonizzazione (ICH)
  • Analisi di campioni di olio di semi di canapa per l′identificazione e la stima di sette cannabinoidi di primaria importanza mediante HPLC con rivelatore UV
  • Stima dell′acido ∆-9-tetraidrocannabinolico in campioni di sangue e di plasma mediante cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS)
  • Analisi simultanea di ∆-9-tetraidrocannabinolo, acido ∆-9-tetraidrocannabinolico A, cannabidiolo e cannabinolo mediante un metodo di HPLC-DAD in prodotti della cannabis confiscati.
Caratteristiche e vantaggi
  • Caratterizzato in modo esauriente da strutture accreditate ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Accompagnato da un certificato di analisi (CoA) completo che riporta i dati sulla stabilità, l′omogeneità, l′accuratezza della concentrazione, le incertezze di misura e la tracciabilità
  • Sottoposto a rigorose analisi mediante studi di stabilità in tempo reale per garantire accuratezza e determinare la vita di scaffale
  • Preparato gravimetricamente utilizzando bilance di precisione qualificate per un′incertezza di misura minima
  • Sigillato alla fiamma in fiale sotto atmosfera inerte di argon per una vita di scaffale di lungo termine
  • Proposto in un formato pratico, esente DEA, per migliorare l′efficienza del laboratorio
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Un protocollo completo per la separazione mediante HPLC di 17 cannabinoidi in diversi prodotti a base di cannabis su colonna Ascentis® Express C18 con un minor tempo di corsa e tempi di ritenzione stabili. Per saperne di più.
Vedi tutto
Protocolli
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.