Informazioni su questo articolo
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCCC1=C(C(O)=O)C(O)=C2C(OC(CCC=C(C)C)(C)C=C2)=C1
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-10-16-14-18-17(20(23)19(16)21(24)25)11-13-22(4,26-18)12-8-9-15(2)3/h9,11,13-14,23H,5-8,10,12H2,1-4H3,(H,24,25)
InChI key
HRHJHXJQMNWQTF-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?