Documenti fondamentali
T-145
Supelco
delta9-Tetrahydrocannabinolic acid A-D3 (THCA-A-D3) solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
CHF 280.00
CHF 280.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 280.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27D3O4
Peso molecolare:
361.49
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 280.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
cannabis testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)