Documenti fondamentali
C-220
Supelco
Cannabinoid Mixture - 3 Component solution
1 mg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 193.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
Cannabidiol
Cannabinol
(-)-delta9-THC
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol ((each analyte))
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
cannabis testing
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Is the product C-220-1ML of natural origin?
    1 answer
    1. The C-220 product is of synthetic origin.