39961
Cannabidiolic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
CBDA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Compatibilità
in accordance for H-NMR
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-15-12-18(23)20(21(24)19(15)22(25)26)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,23-24H,2,5-10H2,1,3-4H3,(H,25,26)/t16-,17+/m0/s1
WVOLTBSCXRRQFR-DLBZAZTESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?