Vai a
C-115
Cannabinol-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 136.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23O2D3
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.45
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
CHF 136.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c-2c(OC(C)(C)c3ccc(C)cc-23)c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h9-13,22H,5-8H2,1-4H3/i1D3
InChI key
VBGLYOIFKLUMQG-FIBGUPNXSA-N
General description
Cannabinol is a cannabinoid found in the Cannabis plant as well as a metabolite of Δ9-THC, the main psychoactive component of Cannabis. Cannabinol is also the primary product of THC degradation from exposure to air and light.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)