Documenti
840537L
Avanti
18:1 SQDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Sulfoquinovosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H67D18NO12S
Peso molecolare:
882.33
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
(DCM:Methanol (1:1) solution)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg 840537L-1MG
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
lipidomics
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC