840524P
Avanti
DGDG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-diacyl-3-O-(α-D-galactosyl1-6)-α-D-galactosyl-sn-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Digalactosyldiacylglycerol (Plant)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
PM
~926.77 g/mol (average based on fatty acid distribution)
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (840524P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840524P-10mg)
pkg of 5 × 5 mg (840524P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O)O
InChI
KDYAPQVYJXUQNY-KEOSPFNWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)