Documenti fondamentali
800855P
Avanti
1,3-18:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,3-Dioctadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycerol-d5
Scegli un formato
1 MG
CHF 358.00
CHF 358.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 358.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H71D5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
630.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
CHF 358.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (800855P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3/i35D2,36D2,37D
IZHVBANLECCAGF-RYBIQIASSA-N
Applicazioni
1,3-18:0 D5 DG has been used for the preparation of liposomes.[1] It has also been used as an internal standard for lipid extraction.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800855P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The exchangeable apolipoprotein Nplp2 sustains lipid flow and heat acclimation in Drosophila
Rommelaere S, et al.
Cell Reports, 27(3), 886-899 (2019)
Lipidomics analysis of behavioral variant frontotemporal dementia: a scope for biomarker development
Kim W, et al.
Frontiers in Neurology, 9(3), 104-104 (2018)