840525P
Avanti
SQDG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
sulfoquinovosyldiacylglycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (840525P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840525P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)O[C@H](CS(=O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O.[NH4+]
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto