Documenti fondamentali
857464P
Avanti
DGTS
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-(N,N,N-trimethyl)-homoserine
Scegli un formato
1 MG
CHF 177.00
5 MG
CHF 404.00
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 177.00
5 MG
CHF 404.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H81NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
712.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857464P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857464P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COCCC([N+](C)(C)C)C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H81NO7/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)49-37-38(36-48-35-34-39(42(46)47)43(3,4)5)50-41(45)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38-39H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?/m0/s1
JENDGLMWMJVGPR-SQTCDLSVSA-N
Descrizione generale
Diacylglyceryltrimethylhomo-Ser (DGTS) is an abundant lipid in the membranes of many algae, lower plants, and fungi. It commonly has an inverse concentration relationship with phosphatidylcholine, thus seemingly capable of replacing this phospholipid in these organisms.
Applicazioni
Diacylglyceryl-N,N,N-trimethylhomoserine (DGTS) is suitable for use as a lipid standard in thin layer chromatography (TLC).[1][2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857464P-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857464P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cellular tracking and gene profiling of Fusarium graminearum during maize stalk rot disease development elucidates its strategies in confronting phosphorus limitation in the host apoplast
Zhang Y, et al.
PLoS Pathogens, 12(3), e1005485-e1005485 (2016)
The PHO signaling pathway directs lipid remodeling in Cryptococcus neoformans via DGTS synthase to recycle phosphate during phosphate deficiency
Lev S, et al.
PLoS ONE, 14(2), e0212651-e0212651 (2019)