Avanti® Polar Lipids
Il settore di ricerca della lipidomica, parte della metabolomica, studia le strutture e le funzioni delle migliaia di specie lipidiche contenute in una cellula o in un sistema biologico, dette anche lipidoma, e le loro interazioni con altri componenti cellulari, al fine di scoprire possibili biomarcatori associati a condizioni patologiche.
Partner esclusivo di Avanti® Polar Lipids per tutti i paesi ad eccezione degli Stati uniti, ci adoperiamo per rendere i lipidi ad elevata purezza più accessibili per i ricercatori di tutto il mondo. Forniamo un portfolio completo di lipidi, adiuvanti e attrezzatura Avanti® usati per sviluppare soluzioni per la veicolazione di farmaci complessi o di vaccini a mRNA di ultima generazione. Tutti i prodotti Avanti® soddisfano severi standard qualitativi e di controllo della stabilità.
- Più di 2.000 prodotti Avanti® con purezza >99%
- Fosfolipidi, sfingolipidi e steroli naturali e sintetici ad elevata purezza
- Lipidi fluorescenti, adiuvanti, anticorpi che si legano ai lipidi (lipid-binding antibodies), ecc.
- Strumenti per gli studi di lipidomica sulla struttura e la funzione dei lipidi
- Mini estrusore Avanti® per la preparazione di liposomi
Risorse sui prodotti
Catalogo: Pure Expertise - Avanti® Polar Lipids
Brochure: Lipidomics - Connecting Lipids, Technology and Cellular Biology
Scheda tecnica: LIPIDOMIX® Quantitative Mass Spec Standards
Scheda tecnica: EquiSPLASH™ LIPIDOMIX® Quantitative Mass Spec Internal Standard Avanti® Product Number 330731-1EA
eBook gratuito: Lipidomics
Scheda tecnica: Quantitative 31P-NMR Analysis of Phospholipid Mixtures
Scheda tecnica: Quantitative Lipidomics Analysis – Comprehensive Coverage with Accurate Quantitation
Articolo tecnico: Avanti® Polar Lipids: Frequently Asked Questions
Protocollo: Tecnica di estrusione con mini estrusore Avanti®
Brochure: Metabolomics
Adiuvanti per l’immunoterapia e lo sviluppo di vaccini
Gli adiuvanti per vaccini a base di monofosforil lipide A (MPL) eterogeneo derivato da Salmonella minnesota R595 sono risultati sicuri ed efficaci nell’indurre risposte immunitarie di tipo Th-1 contro le proteine eterologhe nei vaccini animali e umani. Avanti® ha rivoluzionato l’immunoterapia e lo sviluppo dei vaccini con l’introduzione di derivati sintetici dell’MPL e di sistemi di adiuvanti. Offriamo molti analoghi sintetici Avanti® dell’MPL, a base di singole specie molecolari che si sono dimostrate efficaci e sicure nell’indurre una risposta immunitaria al pari del loro predecessore naturale. Gli analoghi sintetici PHAD®, 3D-PHAD® e 3D(6A)-PHAD® sono stati ampiamente testati negli animali utilizzando una gran varietà di antigeni. In tutti i casi esaminati, questi adiuvanti mostrano un’attività e un profilo di sicurezza simile a quelli del MPL di origine batterica.
UltimateSPLASH™ ONE
UltimateSPLASH™ ONE è la soluzione che permette di disporre di una serie completa di standard interni per la lipidomica quantitativa. In una sola fiala sono presenti 69 standard interni deuterati di elevata purezza appartenenti a 15 diverse classi di lipidi. Ciascuna fiala contiene 1,2 mL di una soluzione 1:1 di diclorometano (DCM) e metanolo scrupolosamente caratterizzata, quantificata e miscelata per determinazioni quantitative accurate mediante molteplici tecniche di lipidomica.
Standard LIPID MAPS® per spettrometria di massa
Avanti® è il solo produttore e fornitore autorizzato degli standard per spettrometria di massa LIPID MAPS®, tra cui glicerolipidi, glicerofosfolipidi, sfingolipidi e steroli. Gli standard quantitativi sono utilizzati per identificare la struttura o la concentrazione delle specie molecolari mediante spettrometria di massa. Gli standard qualitativi vengono usati per l’identificazione generica dei lipidi mediante analisi in spettrometria di massa. Qualunque sia la tua applicazione, gli standard lipidici sintetici ad elevata purezza chimica Avanti® vengono caratterizzati e preconfezionati in contenitori unitari a concentrazioni definite. Ogni standard è accompagnato da un certificato d’analisi dettagliato.
Attrezzatura
Il mini estrusore Avanti® consente di preparare per estrusione vescicole unilamellari di grandi dimensioni in maniera efficiente. Genera popolazioni uniformi di liposomi unilamellari senza l’impiego di solventi o di detergenti. Le dimensioni delle vescicole vengono controllate selezionando la membrana di policarbonato appropriata. La distribuzione dimensionale varia in funzione del numero di passaggi attraverso la membrana dell’estrusore. Collocando il gruppo blocco stabilizzatore-estrusore su una piastra riscaldante, si raggiunge rapidamente il controllo della temperatura per i lipidi con temperature di transizione superiori a quella ambiente. Lo speciale design in acciaio inossidabile e teflon consente di pulire rapidamente tutte le parti venute a contatto con i lipidi, riducendo i tempi di fermo tra cicli di produzione di vescicole di specie lipidiche differenti.