Vai a
61668
rac-Glycerol 1-phosphate sodium salt hydrate
≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
α-Glycerol phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-1-phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-3-phosphate sodium salt hydrate, Sodium 3-phosphoglycerate hydrate, Sodium DL-glycerophosphate hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9O6P · xNa+ · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.07 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
form
powder or solid
impurities
≤35% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)
InChI key
AWUCVROLDVIAJX-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G65017166230435
description
≥95.0% (TLC)
description
isomeric mixture
description
tested according to Ph. Eur.
description
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., 98.5-101.0% (calc. to the dried substance)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
-
assay
98.0-101.0% (dried substance)
assay
98.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or solid
form
powder
form
solid
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤35% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.001% total nitrogen (N), ≤0.5% NaH2PO4 (calc. to dried subst.), ≤0.0005% heavy metals (as Pb), reducing impurities, complies
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)