841138P
Avanti
Egg PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycerol sodium salt, L-α-phosphatidylglycerol (Egg, Chicken) (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (841138P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (841138P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (841138P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)