Documenti fondamentali
330736W
Avanti
Bile Acid SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 x 1 ea (330736W-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
  • Save time: pre-mixed internal standards.
  • Save money: 1 vial is sufficient for 100 plasma samples.
  • Exact concentrations provided for quantitative lipidomic analysis.
  • Applicable to multiple MS approaches.
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330736W-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 330256WCholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMSDS
  • 330278WTaurocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMSDS
  • 330277WGlycocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMSDS
  • 330257WDeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1650nMSDS
  • 330272WTaurodeoxycholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMSDS
  • 330271WGlycodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1275nMSDS
  • 330259WChenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4), Avanti Research - A Croda Brand 1150nMSDS
  • 330274WTaurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMSDS
  • 330273WGlycochenodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 3800nMSDS
  • 330279WTauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 500nMSDS
  • 330276WGlycoursodeoxycholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 600nMSDS
  • 330839W3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330258Wlithocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330280WTaurolithocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330275WGlycolithocholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330260WUrsodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 300nMSDS
  • 330840WCholenic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
Vedi tutto (17)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)