Documenti fondamentali
330258W
Avanti
lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-3α-ol (2,2,4,4-d4)
Scegli un formato
100 μG
CHF 191.00
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 191.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H36D4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.12
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
methanol solution
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
100 μg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1C([C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(CC3)C)CC2)(CC1([2H])[2H])C)([2H])[2H]
InChI
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330258W-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)