Documenti fondamentali
330840W
Avanti
Cholenic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Chol-5-en-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, (3β)-
Scegli un formato
100 μG
CHF 167.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 167.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34D4O3
Peso molecolare:
378.58
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
methanol solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mL (330840W-100UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
100 μg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330840W-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)