Documenti fondamentali
330273W
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide-d4
Scegli un formato
100 μG
CHF 172.00
CHF 172.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 172.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H39D4NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.65
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
CHF 172.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (MS)
Stato
methanol solution
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21+,24-,25-,26+/m0/s1/i8D2,12D2
GHCZAUBVMUEKKP-HSOAMOTCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330273W-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)