330274W
Avanti
Taurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (MS)
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C