FAMLS
Raccolta di metaboliti per spettrometria di massa
Supplied by IROA Technologies
Sinonimo/i:
Mass Spectrometry Metabolite Library
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 plates
Produttore/marchio commerciale
IROA Technologies
Dimens. piastra
96 wells
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of fatty acids:
- Short chain
- Medium chain
- Long chain
- Very long chain
- Saturated and unsaturated
- Branched
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
96 unique small molecule fatty acid metabolites covering key metabolic pathways.
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
- FAMLS-LOT-205-49
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Nota sulla preparazione
Altre note
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)