Documenti fondamentali
Z560723
Sigma-Aldrich
Micromatic MacroValve coupler for returnable containers
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’300.00
CHF 1’300.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’300.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.43
CHF 1’300.00
Check Cart for Availability
NPTF ingresso
1/4 in.
NPTM uscita
1 in.
Misura
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
n-eptano EMPLURA®
Supelco
1.04365
n-eptano
Toluene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Toluene
Metanolo suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34885
Metanolo
2-Propanolo HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sigma-Aldrich
650447
2-Propanolo
Acetone ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetone