Documenti fondamentali
SYND441410
Synthware Dean Stark distillation receiver with vacuum jacketed uptake tube
10 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware D441410,
Scegli un formato
1 EA
CHF 242.00
CHF 242.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 242.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
CHF 242.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D441410
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Similar to D451414 above but with the uptake tube vacuum jacketed to improve distillation performance. The jacket eliminates the possibility of condensation or recrystallization of distillate in the sidearm. With 2 mm PTFE stopcock.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)