Documenti fondamentali
SYNF30292L
Synthware single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
Synthware F30292L, glass round flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 121.00
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 121.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Giunto
joint: ST/NS29/42
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F30292L
Capacità
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Descrizione generale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)