Documenti fondamentali
Z247332
Coors Buchner funnel
capacity 240 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 131.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 131.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Descrizione
For Filter Paper Diameter (mm): 90
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66243
Altezza
150 mm
Capacità
240 mL
Diam. piatto
100 mm
Diametro
77 mm, perforated
Categorie correlate
Descrizione generale
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Applicazioni
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)