Documenti fondamentali
Z247308
Coors Buchner funnel
capacity 25 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 61.60
CHF 61.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 61.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
CHF 61.60
Check Cart for Availability
Descrizione
For Filter Paper Diameter (mm): 35 to 40
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66239
Altezza
100 mm
Capacità
25 mL
Diam. piatto
43 mm
Diametro
32 mm, perforated
Descrizione generale
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Applicazioni
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)