Documenti fondamentali
Z254231
Sigma-Aldrich
Filter Adapter Set
seven black neoprene rubber adapters, sizes 1 through 7
Sinonimo/i:
Adapter Set, Filter Adapter Kit
Scegli un formato
1 SET
CHF 62.80
CHF 62.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
CHF 62.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
CHF 62.80
Check Cart for Availability
Materiali
neoprene
rubber
Produttore/marchio commerciale
Aldrich
Descrizione generale
Set of seven black neoprene rubber adapters for Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. One of each size 1 through 7. Withstands autoclaving.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Coors™ Buchner funnel capacity 400 mL
Z247340
Coors Buchner funnel
Coors™ Buchner funnel capacity 25 mL
Z247308
Coors Buchner funnel
Coors™ Hirsch funnel capacity 20 mL
Z247448
Coors Hirsch funnel