Documenti fondamentali
Z419893
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 150 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 37.10
CHF 37.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 37.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 37.10
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14609-0000
Capacità
150 mL
Diam. piatto
70 mm
Alt. piastra-bordo
51 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)