Documenti fondamentali
XX1014705
Millipore
Beuta da vuoto per filtrazione Millipore
1L, Threaded side-arm
Sinonimo/i:
Beuta da vuoto
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
tecniche
vacuum filtration: suitable
Capacità pallone
1 L
Raccordi
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Beuta codata Millipore per filtrazione sotto vuoto
4 L, braccio laterale a oliva
Queste beute codate sono progettate per la filtrazione sotto vuoto con i portafiltri in vetro classici Millipore.
Questo articolo è un componente accessorio di numerosi kit.
Caratteristiche & vantaggi
• La coda ad oliva si collega alla sorgente di vuoto con un tubo flessibile da 3/8" (DI).
• Le beute da 1 L e 4 L sono compatibili con tappi forati N° 8
• Le beute da 125 mL sono compatibili con tappi N° 5
Applicazioni
Filtrazione sotto vuoto con l′impiego dei portafiltri classici