Documenti fondamentali
Z247359
Coors Buchner funnel
capacity 600 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 214.00
CHF 214.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 214.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 214.00
Check Cart for Availability
Descrizione
For Filter Paper Diameter (mm): 125
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66245
Altezza
190 mm
Capacità
600 mL
Diam. piatto
125 mm
Diametro
105 mm, perforated
Descrizione generale
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Applicazioni
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)