Documenti fondamentali
BR462500
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 22-84 mm
Sinonimo/i:
Filter, Rubber gasket
Scegli un formato
8 EA
CHF 76.40
CHF 76.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 EA
CHF 76.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
CHF 76.40
Check Cart for Availability
Materiali
EPDM rubber
Confezionamento
pack of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 462500
Misura
22-84 mm
Descrizione generale
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)