W242705
Ethyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Butyric acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Densità del vapore
4 (vs air)
Tensione di vapore
15.5 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
865 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. eboll.
120 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ethereal; fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Timolol transport from microemulsions trapped in HEMA gels.: This article examines the microemulsion systems for drug delivery, where ethyl butyrate could play a role in solubilizing components (Li CC et al., 2007).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup