Documenti fondamentali
W255900
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Acid C6, Caproic acid
Scegli un formato
W255900-SAMPLE-K
CHF 64.70
1 KG
CHF 85.80
10 KG
CHF 331.00
25 KG
CHF 595.00
CHF 64.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W255900-SAMPLE-K
CHF 64.70
1 KG
CHF 85.80
10 KG
CHF 331.00
25 KG
CHF 595.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero FEMA:
2559
Beilstein:
773837
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 64.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
4 (vs air)
Tensione di vapore
0.18 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.4161 (lit.)
P. ebollizione
202-203 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
cheese; fatty; sour
Stringa SMILE
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Determination of pesticide residues in soybeans using QuEChERS followed by deep eutectic solvent-based DLLME preconcentration prior to gas chromatography-mass spectrometry analysis.: This study presents a method for detecting pesticide residues in soybeans, involving the use of hexanoic acid in the extraction process, which enhances sensitivity and accuracy in residue analysis (Petrarca et al., 2024).
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
1-esanolo natural, ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W256714
1-esanolo
Myristic acid natural, ≥98.5%, FG
Sigma-Aldrich
W276413
Myristic acid
Decanoic acid natural, ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W236411
Decanoic acid
Acido acetico natural, ≥99.5%, FG
Sigma-Aldrich
W200603
Acido acetico
Hexyl acetate natural, ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W256528
Hexyl acetate