Documenti fondamentali
T38105
Sigma-Aldrich
p-Tolylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
4-Methylphenylacetic acid
Scegli un formato
25 G
CHF 405.00
CHF 405.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 405.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Beilstein:
2043528
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 405.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
P. ebollizione
265-267 °C (lit.)
Punto di fusione
88-92 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5