117714
3-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
m-Anisic acid, m-Methylsalicylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
P. ebollizione
170-172 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?